Learn More
Dodecahidratado dibásico de fosfato de sodio, Puriss. P.a., cristalizado, ≥ 99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Catalog Number 16665913
Click to view available options
10 kg
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Punto de fusión 34°C
CAS 10039-32-4
Color Incolora
% máx. CAS 1
pH 9 to 9.3
Cantidad 10 kg
Fórmula molecular H25Na2O16P
Fórmula lineal Na2HPO4 · 12H2O
Sinónimo sec-Sodium phosphate; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; Disodium phosphate; di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
Clave InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC disodium dodecahydrate hydrogen phosphate
Peso molecular (g/mol) 358.14
Grado ACS
Densidad 1.52 g/cm3 (20°C)