Learn More
Sodium phosphate dibasic, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15670750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15670750
Marca: Honeywell-Fluka 042761KG
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la BP y las farmacopeas europea y de EE. UU., FCC, E 339, anhidro, 98-100,5 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nombre IUPAC disodio; fosfato de hidrógeno
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate Dibasic
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC
Forma física Anhydrous
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2HPO4
Información de solubilidad Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Porcentaje de pureza 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.