Learn More
Sodium phosphate dibasic, puriss p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate dibasic |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | Na2HPO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.96g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (T) |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |