Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10135013
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10135013
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10135013
Marca: Thermo Scientific Acros 389870010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-80-7
Fórmula molecular H2NaO4P
Peso molecular (g/mol) 119.98
Número MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clave InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate, monobasic
Color Blanco
pH De 4,1 a 4,7 (solución al 5 %)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaH2PO4
Índice Merck 15,879
Información de solubilidad Solubility in water: 850g/L (20°C).
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.98
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468325 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
Número de loteA0459397 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2024 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
Número de loteA0452365 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
Número de loteA0392058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
Número de loteA0403742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
Nombre del producto
  • Sodium phosphate, monobasic
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Fosfato de sodio, monobásico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >