Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, monohidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Cantidad | 5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Fórmula lineal | NaH2PO4·H2O |
Índice Merck | 15,879 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Nombre IUPAC | sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99 |
Porcentaje de pureza | 98% |