Learn More
Fosfato de sodio, monohidrato monobásico, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium phosphate, monobasic monohydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
pH | 4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C) |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | NaH2PO4·H2O |
Fieser | 01,395 |