Learn More
Fosfato de sodio, monobásico, monohidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15382268 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 15382268
Marca: Avantor J.T.Baker 381801
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Phosphate
Nombre de nota Monobasic, Monohydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.04kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Crystal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium phosphate