Learn More
Sodium Phosphate Monobasic, Monohydrate, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Descripción
El fosfato de sodio se presenta en varias formas: monobásico (Nah2PO4), dibásico (Na2HPO4) y tribásico (Na3PO4). La mayoría de las soluciones de tampón de fosfato de sodio neutro están compuestas por mezclas de las formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
- Hay publicada una tabla para la preparación de 0,1 M de tampón de fosfato sodio a 25 °C, utilizando diversas proporciones de fosfato de sodio monobásico y fosfato de sodio dibásico.
- En un estudio al respecto, se trata el efecto de los ciclos de almacenamiento de congelación y descongelación en las proteínas de las soluciones tampón de fosfato de sodio y fosfato de potasio.
- También se ha evaluado la repercusión de 5 mM de fosfato de sodio sobre la eficacia del análisis de espectrometría de movilidad iónica (IMS) de ionización por electroespray (ESI).
- Existe un protocolo para la purificación de anticuerpos monoclonales de IgG1 de ratón libres de pirógenos que utiliza 10 mM de fosfato de sodio (con un pH de 7,4).
- También se emplea en un método de HPLC por emparejamiento de iones para el análisis del ácido 5-aminosalicílico.
- Se ha publicado un método de TLC para la separación de los azúcares nucleótidos en el estudio de la actividad de la glicosiltransferasa.
El monohidrato de fosfato de sodio monobásico tiene una amplia variedad de usos:
- Como secuestrante, emulsionante y tampón en alimentos
- Como mordiente en colorantes
- Para el reforzado de la seda en los procesos de curtido
- En la fabricación de esmaltes, cerámica, detergentes y desincrustantes
- Agente ignífugo
- En soldadura normal y fuerte en lugar de bórax
- Reactivo y tampón en química analítica
- Catártico
- Laxante
Especificaciones
Forma física | Polvo blanco |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0–103.0% |
Información de solubilidad | Soluble in water (100mg/mL), yielding a clear, colorless solution. |
Nombre IUPAC | sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99g/mol |
Grado | USP |