Learn More
Sodium Phosphate, Monobasic, Monohydrate, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
1102.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Phosphate |
Nombre de nota | Monobasic, Monohydrate |
Cantidad | 2.5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.99 |
Grado | Multi-Compendial/Farmacopea Europea |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 2.04kg |