Learn More
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15656790
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15656790 Tienda Honeywell Fluka Productos
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 15656790
Marca: Honeywell-Fluka 71504250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10049-21-5
Fórmula molecular H5NaO5P
Peso molecular (g/mol) 139.00
Número MDL MFCD00149208
Clave InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
PubChem CID 516949
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; hidrato
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphate monobasic monohydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NaH2PO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Nombre del producto
  • Sodium phosphate monobasic monohydrate
Título del producto
Sodium phosphate monobasic monohydrate, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >