Learn More
Hexahidrato de fosfonoformiato de sodio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446526
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Sodium phosphonoformate hexahydrate acts as an antiviral agent and reverse transcriptase inhibitor. It is also used to inhibit viral DNA polymerase. Further, it is used as a type II Pi transporter inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfonoformiato de sodio hexahidrato actúa como agente antiviral e inhibidor de la transcriptasa inversa. También se utiliza para inhibir la ADN polimerasa viral. Además, se utiliza como inhibidor del transportador Pi de tipo II.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34156-56-4
Fórmula molecular CH12Na3O11P
Peso molecular (g/mol) 300.04
Número MDL MFCD00150176
Clave InChI ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo foscarnet sodium hexahydrate, sodium phosphonatoformate hexahydrate, unii-964ys0oog1, foscarnet trisodium hexahydrate, phosphonoformic acid trisodium salt hexahydrate, trisodium phosphonoformte hexahydrate, sodium phosphonoformate tribasic hexahydrate, phosphonoformic acid, trisodium salt, hexahydrate, trisodium foscarnet 3-hexahydrate, formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate
PubChem CID 169569
ChEBI CHEBI:60269
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phosphonoformate hexahydrate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC trisodio;fosfonatoformiato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.08 (191.98 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%