Learn More
Pirofosfato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El pirofosfato de sodio se utiliza como descalcificador del agua, detergente, agente emulsionante, limpiador de metales y suplemento nutricional. Actúa como agente de tamponado, agente espesante y agente dispersante. También actúa como agente de control del sarro en dentífricos e hilo dental. Además, se utiliza como agente quelante en estudios antimicrobianos. También se utiliza como aditivo alimentario en alimentos comunes como nuggets de pollo, carne de cangrejo y atún en lata.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol etílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
El pirofosfato de sodio se utiliza como descalcificador del agua, detergente, agente emulsionante, limpiador de metales y suplemento nutricional. Actúa como agente de tamponado, agente espesante y agente dispersante. También actúa como agente de control del sarro en dentífricos e hilo dental. Además, se utiliza como agente quelante en estudios antimicrobianos. También se utiliza como aditivo alimentario en alimentos comunes como nuggets de pollo, carne de cangrejo y atún en lata.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol etílico.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium pyrophosphate |
| Punto de fusión | 988°C |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | Na4P2O7 |
| Índice Merck | 14,9240 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in ethyl alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.534 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium pyrophosphate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium pyrophosphate