Learn More
Piruvato sódico (100 mM)
Piruvato sódico (100 mM)
Marca: Gibco 11360039
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El piruvato sódico se suele añadir a medios de cultivo celular como una fuente de energía adicional a la glucosa. Dado que las células producen piruvato sódico como metabolito intermedio en la vía de la glucólisis, no es necesario suplementar todos los cultivos. Sin embargo, si las células se han cultivado en un medio suplementado con piruvato sódico, recomendamos continuar con la suplementación, pues las células se acostumbran a este aditivo y, sin él, el crecimiento podría retrasarse. La solución de piruvato sódico Gibco™ (100 mM) se ha formulado con 11 g por litro de agua. La concentración final de piruvato sódico utilizada en la mayoría de los medios de cultivo celular es 1 mM.Uso del producto
para diagnóstico in vitro.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
La solución de piruvato sódico Gibco™ está fabricada en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución de piruvato sódico Gibco™ idéntica fabricada en nuestras instalaciones de Escocia (11360-070). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
FDA, ISO 13485 | |
Piruvato sódico (100 mM), 100 ml, líquido, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, 12 meses de vida útil, proteger de la luz, uso en cultivo celular y cultivo de células de mamífero, menos recursos utilizados, menos residuos, para uso diagnóstico in vitro | |
Piruvato sódico | |
100 mL |
De 2 a 8 °C | |
Líquido | |
Cultivo de células de mamífero | |
RUO: para uso exclusivo en investigación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 3,4-Dichlorophenol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 3,4-Dichlorophenol
Título del producto
Piruvato sódico (100 mM) > 100 ml
Para uso diagnóstico in vitro.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido