Learn More
Sodium pyruvate, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Descripción
- Se utiliza como componente de caldo y medios de cultivo.
- Se ha descrito el uso del piruvato sódico en el medio de fermentación Wallen para mejorar la conversión del ácido oleico en ácido 10-cetoesteárico por Bacillus sphaericus.
- Se ha publicado un protocolo que utiliza el piruvato sódico para establecer líneas de células B humanas transfectadas de forma estable.
Especificaciones
Punto de fusión | >300°C (literature) |
Color | Blanco |
pH | 6.54 |
Pérdida por secado | 0.0021 |
Notas del porcentaje del ensayo | ≥98,0% |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3568341 |
Información de solubilidad | Soluble in water (0.06g/mL) - Clear and Complete. |
Forma física | Polvo |