Learn More
Piruvato de sodio (polvo blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10021513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021513 100 g Frasco de vidrio 100 GR
1 options
Código de producto. 10021513
Marca: Fisher BioReagents BP356100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110.044 g/mol
Frasco de vidrio; 100g
Esta sal sódica se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Pyruvate
CAS 113-24-6
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 5.5 to 6.5
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3NaO3
Fórmula lineal CH3COCO2Na
Cantidad 100 g
Sinónimo sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
Clave InChI DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 2-oxopropanoato
Peso molecular (g/mol) 110.044
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo/Sólido