Learn More
Salicilato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El salicilato de sodio se utiliza como analgésico y antipirético. También actúa como antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Además, se utiliza como fósforo para la detección de la irradiación ultravioleta de vacío y electrones. Sirve como inhibidor de la neurofibromatosis kappa B y como reductor del estrés oxidativo. Se utiliza como un fármaco con la función de ser antipirético y antirreumático.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
el salicilato de sodio se utiliza como analgésico y antipirético. También actúa como antiinflamatorio no esteroideo (AINE). Además, se utiliza como fósforo para la detección de la irradiación ultravioleta de vacío y electrones. Sirve como inhibidor de la neurofibromatosis kappa B y como reductor del estrés oxidativo. Se utiliza como fármaco antifebril y antirreumático.
Solubilidad
soluble en agua, 1,4-dioxano, etanol y glicerol.
Notas
sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos minerales fuertes, sales metálicas y yodo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium salicylate |
| Punto de fusión | >300 °C |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 3732792 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,8332 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.11 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Salicilato de sodio
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..