Descripción
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 200°C |
| CAS | 54-21-7 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Maciza |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | C7H5NaO3 |
| Número MDL | 2440 |
| Sinónimo | sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl |
| Clave InChI | ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+] |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Salicylic acid, sodium salt
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.