Learn More
Selenato de sodio decahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium selenate decahydrate |
Punto de fusión | 35°C (decomposition) |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (metals basis) |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN2630 |
Índice Merck | 14,8671 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.09 (188.94 Anhydrous) |