Learn More
Selenito de sodio, 44-46 % Se, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium selenite |
Punto de fusión | 350°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | De blanco a beige |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2SeO3 |
Índice Merck | 15, 8802 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.94 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- Sodium selenite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.