missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución estándar de sodio (Plasma HIQU), Chem Lab™

Código de producto. 11909102
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Densidad del vapor:
1.02 g/mL
1.04 g/mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11909102

Marca: Chem-Lab CL01.1401.0100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Densidad del vapor 1.02 g/mL
Concentración 1000 μg/mL
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium standard solution 10 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado