Learn More
Succinato de sodio, sal disódica, hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10244590 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244590 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10244590
Marca: Fisher Chemical S/6480/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 120°C
CAS 6106-21-4
Color Blanco
pH 6 to 8.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C4H16Na2O10
Número MDL 149117
Sinónimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
Clave InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;butanodioato;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 270.142
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.13g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Succinic acid, disodium salt hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.