Learn More
Succinato de sodio hexahidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357718
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 11357718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033386.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as an ingredient of topical preparations for the treatment of cataract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-21-4
Fórmula molecular C4H16Na2O10
Peso molecular (g/mol) 270.142
Número MDL MFCD00149117
Clave InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Nombre IUPAC disodio;butanodioato;hexahidrato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium succinate hexahydrate
Punto de fusión 120°C-6H2O
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Cantidad 250 g
Beilstein 3921044
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8679
Información de solubilidad It is soluble in water at a concentration of 270g/L at 20°C (68°F) .
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.14 (162.05 Anhydrous)
Forma física Polvo granular/cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium succinate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Succinate, disodium,hexahydrate