Learn More
Sulfato de sodio, +99 %, reactivo ACS, granulado, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041501
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color De incoloro a naranja
pH 5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Identificación Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP)
Pérdida por ignición 0.5 % max.
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición Decomposition Information: >890°C
Densidad 2.68g/mL