Learn More
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | >1700.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium sulfate |
Punto de fusión | 884.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min |
Fórmula lineal | Na2SO4 |
Fieser | 01,1103 |
Índice Merck | 15, 8809 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464822 | Certificado de análisis | 26/07/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0464226 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0463652 | Certificado de análisis | 21/06/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0463781 | Certificado de análisis | 14/06/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0463651 | Certificado de análisis | 12/06/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |