Learn More
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10168282
25 kg, Tambor de fibra
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Tambor de fibra
Densidad 2.68
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >