Learn More
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10493372
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493372
5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Código de producto. 10493372
Marca: Thermo Scientific Acros 196640050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700,0 °C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884,0 °C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.68
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sulfato de sodio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt