Learn More
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Description
500g, tarro para polvos de plástico
Specifications
Specifications
Punto de fusión | 884 °C |
Color | Blanco |
pH | Desde 5 hasta 8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 3 kg |
Nombre IUPAC | sulfato de disodio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.04g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sulfato sódico, anhidro, 99+ %, extra puro, Fisher Chemical >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction