Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498717
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
Código de producto. 11498717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19890.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de sodio anhidro se utiliza principalmente para secar disolventes no acuosos mediante la eliminación de trazas de agua.Se utiliza como agente de refinado para el vidrio fundido, como agente nivelador en el procesamiento textil y como relleno en detergentes.También se utiliza en el proceso Kraft para la producción de pulpa de papel, para descongelar las lunas, para la fabricación de almidón, vidrio, y jabón.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol y yoduro de hidrógeno.Insoluble en etanol y muchos disolventes orgánicos.
Notas
El sulfato de sodio anhidro es higroscópico en la naturaleza y absorbe la humedad, convirtiéndose en la forma hidrata.La forma hidrata, al calentarse, se convierte de nuevo en forma anhidra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884 °C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal Na2SO4
Índice Merck 14,8680
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.484
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.68