Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, min.99%, 12-60 Mesh, Granular, Ultra Resi-Analyzed, ACS Reagent, J.T. Baker™
Código de producto. 15528124
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tambor de fibra revestido
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Nombre de nota Anhydrous
pH 5.2 to 9.2
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Grado Reactivo ACS
Pérdida por ignición max. 0.5%
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.68kg