Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120826 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 15612690
Marca: Honeywell Research Chemicals 246980500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular H20Na2O14S
Peso molecular (g/mol) 322.186
Número MDL MFCD00149189
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate Decahydrate
Punto de fusión 32.4°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO4 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystals or granules
Densidad 1.46g/mL at 25°C