Learn More
Sulfato de sodio, Puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea, anhidro, ≥ 99,0 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663460 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
Código de producto. 15663460
Marca: Honeywell-Fluka 31481500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, anhidro, ≥ 99,0 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma física Anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad 2.68g/mL at 25°C
Nombre del producto
  • Sodium sulfate