Learn More
Sulfuro de sodio nonahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10656811 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10656811 25 g Frasco de vidrio 25 g
10587952 500 g Frasco de vidrio 500 g
10015643 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10656811
Marca: Thermo Scientific Acros 424420250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-84-4
Fórmula molecular H18Na2O9S
Peso molecular (g/mol) 240.17
Número MDL MFCD00149184
Clave InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfide nonahydrate
Punto de fusión 50,0 °C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Trozos de cristales adherentes
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal Na2S·9H2O
Fieser 01,1104; 11,492
Índice Merck 15, 8810
Información de solubilidad Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium sulfide nonahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.