Learn More
Sulfito de sodio, 97 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfite |
| Punto de fusión | >500.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| pH | 8.5 to 10.5 (5% soln.) |
| Forma física | Cristales finos o polvos cristalinos |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (Iodimetry) |
| Fórmula lineal | Na2SO3 |
| Fieser | 02,387 |
| Índice Merck | 15,8811 |
| Mostrar más |