Learn More
Sulfito de sodio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 500°C |
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 10 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.04g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción mensual de productos químicos
Aproveche nuestras exclusivas promociones mensuales en productos químicos de alta calidad.Promo Code: 24198Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorre hasta un 59% -
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Sulfito de sodio anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido