Learn More
Hidrato de taurocolato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Sodium taurocholate is a bile acid having detergent capabilities; natural surfactant. It is used for solubilization of protein. In the preparation of digestive enzymes, it is used as an emulsifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El taurocolato de sodio es un ácido biliar que tiene capacidad de detergente; surfactante natural. Se utiliza para la solubilización de proteínas. En la preparación de enzimas digestivas, se utiliza como emulsionante.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml - Solución transparente)
Notas
Estable en condiciones normales de almacenamiento. Es incompatible con la humedad y los agentes oxidantes fuertes.
El taurocolato de sodio es un ácido biliar que tiene capacidad de detergente; surfactante natural. Se utiliza para la solubilización de proteínas. En la preparación de enzimas digestivas, se utiliza como emulsionante.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml - Solución transparente)
Notas
Estable en condiciones normales de almacenamiento. Es incompatible con la humedad y los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium taurocholate hydrate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.97 |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in Water (50mg/mL- Clear Solution) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 537.73 (Anhydrous) |