Learn More
Terc-butóxido de sodio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10247350 100 g Frasco de vidrio 100 g
10728362 5 g Frasco de vidrio 5 g
10723924 500 g Frasco de vidrio 500 g
11905821 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10247350
Marca: Thermo Scientific Acros 252551000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 865-48-5 | C4H9NaO | 96.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 865-48-5
Fórmula molecular C4H9NaO
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00040575
Clave InChI MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
Nombre IUPAC sodio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tert-butoxide
Punto de fusión 180.0°C
Temperatura de inflamación 12°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NaOC(CH3)3
Cantidad 100 g
Fieser 16,55
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tert-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.