Learn More
Tetraborato de sodio, anhidro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365049
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11365049 25 g 25 g
11355049 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11365049
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087862.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is a useful anhydrous borax for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330-43-4
Fórmula molecular B4Na2O7
Peso molecular (g/mol) 201.21
Número MDL MFCD00081185
Clave InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Borax
Nombre IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Especificaciones
Punto de ebullición 1575°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Sodium tetraborate
Punto de fusión 741°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Slowly soluble in water (87.9g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Olor Odorless
Índice de refracción 1.501
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.637 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.