Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15611070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Frasco de polietileno
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tetraborate Decahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 103.0%
Grado puriss.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium tetraborate decahydrate