Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15633450
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15633450 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Código de producto. 15633450
Marca: Honeywell-Fluka 314571KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, buffer substance,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1303-96-4
Número MDL MFCD00149193
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Tetraborate Decahydrate
Nombre de nota Reag. ISO
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Na2B4O7 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad 1.73g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetraborate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >