Learn More
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Tetraborate Decahydrate |
Nombre de nota | Reag. ISO |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | Na2B4O7 · 10H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.37g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Densidad | 1.73g/mL at 25°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Sodium Tetraborate Decahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido