Learn More
Tetrabromoaurato(III) sódico hidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Código de producto.: 11334028
Tetrabromoaurato(III) sódico hidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11334028
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11334028
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040428.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10378-49-1
Fórmula molecular AuBr4Na
Peso molecular (g/mol) 539.57
Número MDL MFCD00274624
Clave InChI PMPPMRNISYJZFW-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrabromoaurate iii hydrate, aubr4.na.h2o, gold sodium bromide, naaubr4*xh2o, sodium tetrabromoaurate iii hydrate, premion, sodium tetrabromoaurate 1--water 1/1/1
PubChem CID 71310037
SMILES [Na+].Br[Au-](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrabromoaurate(III) hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC sodium tetrabromogolduide
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.59 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Crystalline powder
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS30J024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2023 Catalog Number040428.03,040428.06
Número de loteS08I038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/06/2022 Catalog Number040428.03,040424.03,040424.06
Número de loteQ04I037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number040428.03,040431.06,040428.06
Número de loteX21F065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040428.03,040424.03,040424.06
Número de loteS12E063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040428.03,040431.06,040428.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrabromoaurato(III) sódico hidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >