Learn More
Tetracloroaluminato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398027
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Sodium tetrachloroaluminate is used as Friedel-Crafts acylating agent , dehydrating and dehydrogenating agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-16-9
Fórmula molecular AlCl4Na
Peso molecular (g/mol) 191.771
Número MDL MFCD00050361
Clave InChI CMLRNXGMTZKKSR-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloroaluminate, sodium tetrachloroaluminate 1-, alcl4.na, aluminum sodium chloride, naalcl4, sodium tetrachloroaluminate, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 16699350
Nombre IUPAC sodio;tetracloroalumanuido
SMILES [Na+].[Al-](Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloroaluminate
Punto de fusión 185°C
Color Amarillo
Forma física Polvo de malla -8
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.78
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto Pale yellow powder
Densidad 2.01 g/cm3
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrachloroaluminate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aluminium sodium tetrachloride