Learn More
Tetracloroaurato de sodio(III) dihidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. p-4412865
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11366518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012148.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13874-02-7 | AuCl4H4NaO2 | 397.79 g/mol
It is used in chemo-therapeutics. It is employed as a catalyst in the removal of tert-butyl(dimethyl)silyl (TBS) protecting groups. It is selective in the presence of aromatic TBS ethers, aliphatic triisopropylsilyl ethers, aliphatic tert-butyl(diphenyl)silyl ethers, or sterically hindered aliphatic TBS ethers. With excess catalyst, TBS ethers can also be transformed into 4-methoxybenzyl ethers or methyl ethers in one pot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13874-02-7
Fórmula molecular AuCl4H4NaO2
Peso molecular (g/mol) 397.79
Número MDL MFCD00149162
Clave InChI OEERDTKOVZFOHF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo sodium tetrachloroaurate iii dihydrate, sodium;tetrachlorogold 1-;dihydrate, sodiumtetrachloroaurate iii dihydrate, sodium dihydrate tetrachloroaurate
PubChem CID 18949434
SMILES O.O.[Na+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ether.
Nombre IUPAC Tetraclorogolduida de sodio dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.80 (361.77 Anhydrous)
Densidad 0.8 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrachloroaurate(III) dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aurate(1-), tetrachloro-, sodium, dihydrate