Learn More
Dihidrato de tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15492366
Dihidrato de tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492366
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 15492366
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55952.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate, is used as a reagent for the two-phase titration of nonionic surfactants in the presence of anionic surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio se utiliza como reactivo en la valoración bifásica de los tensioactivos no iónicos en presencia de tensioactivos aniónicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207683-22-5
Fórmula molecular C24H20BF4NaO2
Peso molecular (g/mol) 450.215
Número MDL MFCD00149598
Clave InChI MSDGDEJOIBMWJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, cesibor, tetrakis 4-fluorophenyl boron sodium, sodium tetrakis 4-fluorophenyl boranuide dihydrate, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate nt, sodium tetrakis 4-fluorophenyl borate dihydrate, selectophore tm
PubChem CID 45073643
Nombre IUPAC sodio; tetrakis(4-fluorofenil)boranuida; dihidrato
SMILES [B-](C1=CC=C(C=C1)F)(C2=CC=C(C=C2)F)(C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=C(C=C4)F.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Cantidad 1 g
Beilstein 4285808
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.21 (414.18 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX19K003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/12/2024 Catalog NumberH55952.06,H55952.MD,H55952.03
Número de loteU12K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/08/2024 Catalog NumberH55952.06,H55952.MD,H55952.03
Número de loteR28K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberH55952.06,H55952.MD,H55952.03
Número de loteQ11K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog NumberH55952.06,H55952.MD,H55952.03
Número de loteU17J013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog NumberH55952.06,H55952.MD,H55952.03
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dihidrato de tetrakis(4-fluorofenil)borato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >