Learn More
Sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10141052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
Código de producto. 10141052
Marca: Thermo Scientific Acros 370212500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-23-5
Fórmula molecular Na
Peso molecular (g/mol) 22.99
Número MDL MFCD00085307
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Nombre IUPAC sodio
SMILES [Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium
Color Gris o blanco
Punto de fusión 98.0°C
Punto de ebullición 883.0°C
Cantidad 250 g
Envase Frasco de vidrio
Formulario Tira
Fórmula lineal Na
Fieser 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.99
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium, dry stick
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.