Learn More
Tiocianato sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11483834
Tiocianato sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483834
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11483834
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11867.30
Solicitar formato a granel o personalizado
A compound used to convert alkyl halides into the corresponding alkylthiocyanates. Undergoes nucleophilic substitution reactions with phase-transfer catalysts. Silver thiocyanate may be used as well, the precipitation of insoluble silver halides help simplify workup. Treatment of isopropyl bromide with sodium thiocyanate in a hot ethanolic solution affords isopropyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Compuesto utilizado para convertir los haluros de alquilo en los alquiltiocianatos correspondientes. Sufre reacciones de sustitución nucleofílica con los catalizadores de transferencia de fase. El tiocianato de plata también puede usarse; la precipitación de haluros de plata insolubles ayuda a simplificar el trabajo. El tratamiento del bromuro de isopropilo con tiocianato de sodio en una solución etanólica caliente ofrece tiocianato de isopropilo.
Solubilidad
Soluble en agua (1250 g/l), alcohol y acetona.
Notas
Higroscópico; proteger de la humedad y el agua. Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 287°C
Densidad 1.74
pH 6 to 8
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 3594965
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,9327
Información de solubilidad Soluble in water (1250g/L),alcohol,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250620 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA11867.0I,A11867.0B,A11867.30
Número de lote10250430 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberA11867.0I,A11867.0B,A11867.30
Número de lote10241651 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/07/2022 Catalog NumberA11867.0I,A11867.0B,A11867.30
Número de lote10224234 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11867.0I,A11867.0B,A11867.30
Número de loteK07S030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11867.0I,A11867.0B,A11867.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium thiocyanate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tiocianato sódico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >