Learn More
Tiocianato de sodio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10572655 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
500 GR
Código de producto. 10572655
Marca: Thermo Scientific Acros 196762500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 540-72-7 | CNNaS | 81.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-72-7
Fórmula molecular CNNaS
Peso molecular (g/mol) 81.07
Número MDL MFCD00011123
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Nombre IUPAC sodio; tiocianato
SMILES [Na+].[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiocyanate
Punto de fusión 287.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NaSCN
Fieser 01,1105
Índice Merck 15, 9480
Información de solubilidad Solubility in water: 1390g/L (21°C). Other solubilities: soluble in alcohol, freely soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2.5% max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.