Learn More
Sodium Thiocyanate, Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10744961
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión 287°C
CAS 540-72-7
Color Blanco
pH 5.5 to 7.5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CNNaS
Número MDL MFCD00011123
Sinónimo sodium thiocyanate, sodium rhodanate, sodium sulfocyanate, sodium rhodanide, thiocyanic acid, sodium salt, thiocyanate sodium, scyan, sodium isothiocyanate, nascn, haimased
Clave InChI VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[S-]C#N
Nombre IUPAC cianosulfuro de sodio
Peso molecular (g/mol) 81.07
PubChem CID 516871
ChEBI CHEBI:30952
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.07g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.