Learn More
Trisulfato sódico, 99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium thiosulfate |
Punto de fusión | 48.0°C |
pH | 6.0 to 8.4 (5% aq. soln.) |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Iodimetry) |
Fórmula lineal | Na2S2O3 |
Índice Merck | 15,8821 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Nombre IUPAC | disodio; dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1 |