Learn More
Tiosulfato de sodio, anhidro 99%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428267
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
Código de producto. 11428267
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17629.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiosulfato de sodio se utiliza en análisis volumétricos para estimar la concentración de ciertos compuestos en una solución (peróxido de hidrógeno), así como el contenido de cloro en polvos blanqueadores y en el agua. Se utiliza para preparar S-alquiltiosulfonatos. Además, se utiliza en el curtido de cuero y en el revelado fotográfico. Se utiliza como antídoto contra la intoxicación por cianuro y actúa como medio de eliminación seguro en laboratorios químicos cuando se trabaja con bromo, yodo y otros oxidantes fuertes. Es un componente importante en calentadores de manos y almohadillas térmicas.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, yodo y mercurio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-98-7
Fórmula molecular Na2O3S2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD00003499
Clave InChI AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
Nombre IUPAC disodio; dióxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6}-sulfano
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium thiosulfate
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2S2O3
Índice Merck 14,8694
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.667